Learn More
3-pentilfurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Pentylfuran |
| CAS | 6177-84-0 |
| Fórmula molecular | C9 H14 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-9-6-7-10-8-9/h6-8H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCc1cocc1 |
| Nombre IUPAC | 3-pentilfurano |
| Peso molecular (g/mol) | 138.207 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.104 |