Learn More
3-(pentilamino)propanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Pentylamino)propanenitrile |
| CAS | 59676-91-4 |
| Fórmula molecular | C8H16N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | beta-Amylaminopropionitrile, 3-(Pentylamino)propionitirile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16N2/c1-2-3-4-7-10-8-5-6-9/h10H,2-5,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCNCCC#N |
| Nombre IUPAC | 3-(pentilamino)propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 140.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.1313 |