Learn More
Alcohol 3-pentil-2,2,3,4,4-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Pentanol-2,2,3,4,4-D5 |
| CAS | 144032-75-7 |
| Fórmula molecular | C5 D5 H7 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 3-Pentan-2,2,3,4,4-d5-ol (9 CI), 3-Pentyl-2,2,3,4,4-d5 alcohol, 3-Pentanol-d5, 3-Pentanol-2,2,3,4,4-d5, 3-Pentanol-2,2,3,4,4-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6 H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C)C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])C |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,4,4-pentadeuteriopentan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 93.179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.1202 g/mol |
| Mostrar más |