Learn More
3-Penten-2-1, TRC
Código de producto. 30179590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179590 5 g 5 g
30179345 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179590 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2377905G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-33-2
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Sinónimo 2-Oxo-3-pentene, 2-Penten-4-one, Ethylideneacetone, Methyl 1-Propenyl Ketone, Methyl Propenyl Ketone, NSC 61468
SMILES CC(/C=C/C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Penten-2-one
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3/b4-3+