Learn More
3-Penten-2-ona, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397846 1 g 1 g
11307856 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13031.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 625-33-2 | C5H8O | 84.118 g/mol
3-Penten-2-one
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
3-Penten-2-ona.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con bases, agentes reductores y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-33-2
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.118
Número MDL MFCD00009290
Clave InChI LABTWGUMFABVFG-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo z-pent-3-en-2-one, unii-w8xx21whyc, z-3-penten-2-one, w8xx21whyc, 3-penten-2-one, 3z-pent-3-en-2-one, 3-penten-2-one, z, cis-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, cis
PubChem CID 637920
Nombre IUPAC (E)-pent-3-en-2-ona
SMILES CC=CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Penten-2-one
Densidad 0.862
Punto de ebullición 119°C to 121°C
Temperatura de inflamación 21°C (69°F)
Olor Pungent, Makes Eyes Water
Índice de refracción 1.4355
Cantidad 1 g
Número UN UN1992
Beilstein 1633505
Información de solubilidad Slightly soluble in Water
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.