Learn More
3-Penten-2-ona, 70 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10861851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10861851 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10179629 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10068269 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10861851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163290010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 625-33-2 | C5H8O | 84.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-33-2
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Número MDL MFCD00009290
Clave InChI LABTWGUMFABVFG-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo z-pent-3-en-2-one, unii-w8xx21whyc, z-3-penten-2-one, w8xx21whyc, 3-penten-2-one, 3z-pent-3-en-2-one, 3-penten-2-one, z, cis-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, cis
PubChem CID 637920
Nombre IUPAC (E)-pent-3-en-2-ona
SMILES CC=CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Penten-2-one
% mín. CAS 65.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 121.0°C to 124.0°C
Temperatura de inflamación 21°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 70% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=CHCOCH3
Índice de refracción 1.4405
Cantidad 1 g
Beilstein 01,732
Fieser 02,306; 03,218; 04,371
Gravedad específica 0.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 70%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Penten-2-one, 70%, Technical Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.