Learn More
3-pentanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Pentanone |
| CAS | 96-22-0 |
| Fórmula molecular | C5 H10 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-Pentanone, DEK, Diethyl ketone, Dimethylacetone, Ethyl ketone, Metacetone, Methacetone, NSC 8653, Propione, ZED 2EK, Pentan-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)CC |
| Nombre IUPAC | pentan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 86.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.0732 |