Learn More
3-Pentanone, ReagentPlus™, ≥99.0% (GC), Honeywell™
Código de producto. 15671190 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
20 litros
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15671190 500 mL 500 ml
15621190 100 mL 100 ml
15641190 1 L 1 litro
15651190 2.5 L 2.50 litro
15661190 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15671190 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 127604500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99,0 % (GC)
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-22-0
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00009320
Clave InChI FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
Nombre IUPAC pentan-3-ona
SMILES CCC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pentanone
Punto de fusión -39°C
Color Incolora
Densidad 0.813g/mL at 25°C
Punto de ebullición 102°C
Temperatura de inflamación 7°C (44.6°F)
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3CH2COCH2CH3
Índice de refracción n20/D 1.392(lit.)
Cantidad 500 mL
Número UN UN1156
Beilstein 635749
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (GC)
Grado ReagentPlus