Learn More
3-Pentanone, ReagentPlus™, ≥99.0% (GC), Honeywell™
Código de producto. 15621190 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
20 litros
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15621190 100 mL 100 ml
15671190 500 mL 500 ml
15641190 1 L 1 litro
15651190 2.5 L 2.50 litro
15661190 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15621190 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 127604100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99,0 % (GC)
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-22-0
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00009320
Clave InChI FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
Nombre IUPAC pentan-3-ona
SMILES CCC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pentanone
Punto de fusión -39°C
Color Incolora
Densidad 0.813g/mL at 25°C
Punto de ebullición 102°C
Temperatura de inflamación 7°C (44.6°F)
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3CH2COCH2CH3
Índice de refracción n20/D 1.392(lit.)
Cantidad 100 mL
Número UN UN1156
Beilstein 635749
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (GC)
Grado ReagentPlus