Learn More
3-Pentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438166 2500 mL 2500 ml
11329459 100 mL 100 ml
11428166 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15297.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-22-0 | C5H10O | 86.13 g/mol
3-Pentanone is mainly used as a solvent in paint and a precursor to vitamin E. It is used as a reagent to synthesize ethyl 2-cyano-3,3-diethylacrylate by Knoevenagel condensation. It also shows anticonvulsant effect in several types of mouse seizure models. It serves as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-pentanona se utiliza principalmente como disolvente en la pintura y precursor de la vitamina E. Se utiliza como reactivo para sintetizar 2-ciano-3,3-dietilacrilato de etilo por condensación de Knoevenagel. También muestra un efecto anticonvulsivo en varios tipos de modelos de convulsiones de ratón. Sirve como intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter y teracloruro de carbono. Ligeramente miscible con etanol y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes de reducción y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-22-0
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00009320
Clave InChI FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
Nombre IUPAC pentan-3-ona
SMILES CCC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pentanone
Punto de fusión -39°C
Densidad 0.812
Punto de ebullición 102°C to 103°C
Temperatura de inflamación 7°C (45°F)
Olor Acetone-like
Índice de refracción 1.392
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1156
Beilstein 635749
Índice Merck 14,3121
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ether and carbonterachloride. Slightly miscible with ethanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Pentanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl ketone