Learn More
3-Pentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3-Pentanone is mainly used as a solvent in paint and a precursor to vitamin E. It is used as a reagent to synthesize ethyl 2-cyano-3,3-diethylacrylate by Knoevenagel condensation. It also shows anticonvulsant effect in several types of mouse seizure models. It serves as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 3-pentanona se utiliza principalmente como disolvente en la pintura y precursor de la vitamina E. Se utiliza como reactivo para sintetizar 2-ciano-3,3-dietilacrilato de etilo por condensación de Knoevenagel. También muestra un efecto anticonvulsivo en varios tipos de modelos de convulsiones de ratón. Sirve como intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter y teracloruro de carbono. Ligeramente miscible con etanol y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes de reducción y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Pentanone |
| Punto de fusión | -39°C |
| Densidad | 0.812 |
| Punto de ebullición | 102°C to 103°C |
| Temperatura de inflamación | 7°C (45°F) |
| Olor | Acetone-like |
| Índice de refracción | 1.392 |
| Cantidad | 500 mL |
| Número UN | UN1156 |
| Beilstein | 635749 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 3-Pentanone
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- MIXTURE LIST-Contém: Diethyl ketone