Learn More
3-Pentanona, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051680 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10398893 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10051680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155815000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-22-0 | C5H10O | 86.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-22-0
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00009320
Clave InChI FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
Nombre IUPAC pentan-3-ona
SMILES CCC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pentanone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -40.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8150g/mL
Punto de ebullición 100.0°C to 102.0°C
Temperatura de inflamación 7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5COC2H5
Índice de refracción 1.3910 to 1.3930
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, IV, 3279
Índice Merck 15, 3137
Gravedad específica 0.815
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in ethanol and acetone,miscible with many organic solvents
Viscosidad 0.47 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Pentanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.