Learn More
3-pentanona-2,2,4,4-d4, CDN
Código de producto. 30312087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30312087 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30312087 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND60181G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pentanone-2,2,4,4-D4
CAS 6400-97-1
Fórmula molecular C5 D4 H6 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Pentanone-2,2,4,4-d4 (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), 3-Pentanone-d4, 3-Pentanone-2,2,4,4-D4, 2,2,4,4-Tetradeuteropentan-3-one
Fórmula InChI InChI=1 S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])(C)C(=O)C([2 H])([2 H])C
Nombre IUPAC 2,2,4,4-tetradeuteriopentan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 90.157
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.098 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity