Learn More
3-Pentanol, TRC
Código de producto. 30136957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136957 500 mL 500 ml
30136236 50 mL 50 ml
17974235 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP227295500ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-02-1
Fórmula molecular C5 H12 O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Sinónimo 3-Pentanol (8CI, 9CI, ACI), 1-Ethyl-1-propanol, 1-Ethylpropyl alcohol, 3-Hydroxypentane, 3-Pentyl alcohol, Diethyl carbinol, NSC 8654, sec-Amyl alcohol, sec-Pentanol, sec-Pentyl alcohol
Nombre IUPAC Pentan-3-OL
SMILES CCC(O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pentanol
Cantidad 500 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0888