Learn More
3-Pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10477710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10477710 25 g Frasco de vidrio 25 g
10193270 100 g Frasco de vidrio 100 g
10735241 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10477710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129990250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 584-02-1 | C5H12O | 88.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-02-1
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00004574
Clave InChI AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pentanol, diethyl carbinol, sec-pentanol, pentanol-3, 3-pentyl alcohol, 3-hydroxypentane, unii-x4elc182i5, 1-ethyl-1-propanol, c2h5 2choh, isoamyl alcohol primary/secondary
PubChem CID 11428
ChEBI CHEBI:77519
Nombre IUPAC pentan-3-ol
SMILES CCC(CC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pentanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -75°C
Color Incolora
Densidad 0.8150g/mL
Punto de ebullición 114°C to 116°C
Temperatura de inflamación 30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(OH)C2H5
Índice de refracción 1.4090 to 1.411
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 385
Índice Merck 15, 7232
Gravedad específica 0.815
Información de solubilidad Solubility in water: 5.5g/100mL (30°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Pentanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.