Learn More
3-Pentanol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362346 500 g 500 g
11342346 25 g 25 g
11352346 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11362346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06065.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 584-02-1 | C5H12O | 88.15 g/mol
3-Pentanol is widely used as a flavoring agent. It is biogenic oxygenated volatile organic compound (BOVOC) and is used as a reagent in the synthesis of pure bromopentanes for infrared standards.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-pentanol se utiliza, principalmente, como saborizante. Se trata de un compuesto orgánico volátil, oxigenado y biogénico (BOVOC), que se utiliza como reactivo en la síntesis de bromopentanos puros para establecer estándares infrarrojos.
Solubilidad
Soluble en acetona, benceno, etanol y éter dietílico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-02-1
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00004574
Clave InChI AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pentanol, diethyl carbinol, sec-pentanol, pentanol-3, 3-pentyl alcohol, 3-hydroxypentane, unii-x4elc182i5, 1-ethyl-1-propanol, c2h5 2choh, isoamyl alcohol primary/secondary
PubChem CID 11428
ChEBI CHEBI:77519
Nombre IUPAC pentan-3-ol
SMILES CCC(CC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pentanol
Punto de fusión -8°C
Densidad 0.817
Punto de ebullición 114°C to 115°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.41
Cantidad 500 g
Número UN UN1105
Beilstein 1730964
Índice Merck 14,7120
Información de solubilidad Soluble in acetone,benzene,ethanol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza ≥98%