Learn More
Bromuro de 3-(pentafluorotio)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466387 5 g 5 g
15456387 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33560.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1056893-24-3
Fórmula molecular C7H6BrF5S
Peso molecular (g/mol) 297.081
Número MDL MFCD16652411
Clave InChI VBTCKIUDJZCRJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pentafluorosulfur benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-pentafluoro-??-sulfanyl benzene, 3-pentafluorothio benzyl bromide, 3-bromomethyl phenylpentafluorosulfur vi, 1-bromomethyl-3-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl benzene
PubChem CID 59393443
Nombre IUPAC [3-(bromometil)fenil]-pentafluoro-$l^{6}-sulfano
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.08
Porcentaje de pureza 97%