Learn More
Cloruro de 3-(pentafluorotio)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15426667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426667 1 g 1 g
15498645 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33799.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1211520-62-5
Fórmula molecular C6H4ClF5O2S2
Peso molecular (g/mol) 302.658
Número MDL MFCD16652436
Clave InChI NNEKBNJEZZMVHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pentafluorosulfur benzenesulfonyl chloride, 3-pentafluorothio benzenesulfonyl chloride, 3-pentafluoro-??-sulfanyl benzenesulfonyl chloride, 3-pentafluoro-??-sulfanyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-pentafluoro-lambda-sulfanyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 66523442
Nombre IUPAC cloruro de 3-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Pentafluorothio)benzenesulfonyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.66
Porcentaje de pureza 97%