Learn More
3-(Pentafluorothio)benzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15457367
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457367 1 g 1 g
15467367 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34421.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1240257-83-3
Fórmula molecular C7H6F5NOS
Peso molecular (g/mol) 247.18
Número MDL MFCD16652410
Clave InChI YLMGGQIZDXTBKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pentafluorosulfur benzamide, 3-pentafluoro-??-sulfanyl benzamide, 3-pentafluorothio benzamide
PubChem CID 66523450
SMILES NC(=O)C1=CC(=CC=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Pentafluorothio)benzamide
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 3-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanilo)benzamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.18
Porcentaje de pureza 97%