Learn More
3-(Pentafluorotio)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477477 1 g 1 g
15487477 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35190.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2993-22-8 | C6H6F5NS | 219.17 g/mol
Reduction of pentafluoroaniline (PFA) leads to rapid fluoride elimination to form the aminotetrafluorophenyl radical. Homolytic reactions of perfluoroaromatic compounds(Formation of pentafluorophenyl radicals from pentafluoroaniline, and their reactions with aromatic compounds).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La reducción de la pentafluoroanilina (PFA) conduce a la rápida eliminación del fluoruro para formar el radical aminotetrafluorofenilo. Reacciones homolíticas de compuestos perfluoroaromáticos (formación de radicales pentafluorofenilos a partir de pentafluoroanilina y sus reacciones con compuestos aromáticos).
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un refrigerador. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2993-22-8
Fórmula molecular C6H6F5NS
Peso molecular (g/mol) 219.17
Número MDL MFCD00674199
Clave InChI NUFLICUHOXHWER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminophenylsulfur pentafluoride, 3-pentafluorothio aniline, 3-pentafluorosulfanyl aniline, 3-aminophenylsulphur pentafluoride, sulfur, 3-aminophenyl pentafluoro-, oc-6-21-9ci, 3-pentafluoro-??-sulfanyl aniline, acmc-1cou4, 3-pentafluorosulfanylaniline, 3-pentafluorosulphanylaniline, 3-pentafluorosulfur aniline
PubChem CID 2779188
Nombre IUPAC 3-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)anilina
SMILES NC1=CC(=CC=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Pentafluorothio)aniline
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.17
Porcentaje de pureza 97%