Learn More
3-PEHPC, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-PEHPC |
| CAS | 152831-36-2 |
| Fórmula molecular | C8 H10 N O6 P |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-PEHPC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10NO6P/c10-7(11)8(12,16(13,14)15)4-6-2-1-3-9-5-6/h1-3,5,12H,4H2,(H,10,11)(H2,13,14,15) |
| SMILES | OC(=O)C(O)(Cc1cccnc1)P(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-2-fosfono-3-piridin-3-ilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 247.142 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.025 |