Learn More
TERUMO Jeringas de 3 partes
Descripción
- Cada detalle es el resultado de la larga experiencia de Terumo en este campo, apreciada por usuarios de todo el mundo.
- Siliconización para una movilidad óptima del émbolo
- La junta integral garantiza un tope final firme y definido.
- La escala graduada clara permite una dosificación precisa.
- Barril transparente para visualización.
- Agarres para los dedos para facilitar su manejo.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno (cuerpo), Polipropileno (émbolo) |
| Calibre de aguja | No se incluye la aguja |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Desechables | Un solo uso |
| Graduaciones | 0.1 mL |
| Volumen (métrico) | 3 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Aguja hipodérmica |
| Tipo de conexión | Luer Slip céntrico |
| Mostrar más |