Learn More
TERUMO Jeringas de 3 partes
Código de producto. 17102724
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
Tipo de conexión:
Luer Lock concéntrico
Luer Slip concéntrico
Luer Slip céntrico
Punta Luer excéntrica
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de conexión Tamaño de la unidad
17102724 5 mL Luer Slip concéntrico paquete de 100
17142714 1 mL Luer Slip concéntrico paquete de 100
17152714 3 mL Luer Lock concéntrico paquete de 100
17162714 3 mL Luer Slip céntrico paquete de 100
17705049 10 mL Punta Luer excéntrica paquete de 100
16207060 30 mL Luer Slip concéntrico paquete de 25
16217060 30 mL Luer Lock concéntrico paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17102724 Proveedor TERUMO N.º de proveedor 8MDSS05SE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Siliconización para una movilidad óptima del émbolo
  • Cada detalle es el resultado de la larga experiencia de Terumo en este campo, apreciada por usuarios de todo el mundo.
  • Siliconización para una movilidad óptima del émbolo
  • La junta integral garantiza un tope final firme y definido.
  • La escala graduada clara permite una dosificación precisa.
  • Barril transparente para visualización.
  • Agarres para los dedos para facilitar su manejo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polipropileno (cuerpo), Polipropileno (émbolo)
Calibre de aguja No se incluye la aguja
Sin látex Sí
Tipo de producto Jeringa
Desechables Un solo uso
Graduaciones 0.2 mL
Volumen (métrico) 5 mL
Para utilizar con (equipo) Aguja hipodérmica
Tipo de conexión Luer Slip concéntrico
Graduated Sí
Esterilidad Estéril