Learn More
Terumo™ Jeringas Luer-lock de 50 ml de 3 piezas
Código de producto. 15349067
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15349067 50 ml paquete de 25
1 options
Código de producto. 15349067 Proveedor Terumo™ N.º de proveedor 8SS50L1
Cantidad Precio
1 104.00€ / paquete de 25
4 98.80€ / paquete de 25
 Artículo restringido
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Bloquea la punta en su posición con Luer Lock integrado. La jeringa Luer-Lock de 3 piezas y 50 ml Terumo™ incluye un cuerpo transparente y graduaciones en negrita para ofrecer mediciones precisas.
  • Luer Lock
  • Punta concéntrica
  • Graduaciones: 1 ml
  • Estéril
  • Envasadas individualmente
  • De un solo uso
  • Sin látex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción Graduaciones en negro
Sin látex Sí
Tipo de producto De un solo uso
Desechables Un solo uso
Graduaciones 1 ml
Cantidad 25/paq.
Volumen (métrico) 50 ml
Tipo de conexión Luer Lock macho
Graduated Sí
Esterilidad Estéril