Learn More
Ácido 3-(p-tolil)propiónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10534944 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10534944 1 g Frasco de vidrio 1 g
10483264 5 g Frasco de vidrio 5 g
10544944 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10534944 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427360010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1505-50-6
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Número MDL MFCD00016561
Clave InChI LDYGRLNSOKABMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methylphenyl propionic acid, 3-p-tolyl propionic acid, 3-p-tolyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-methyl, 3-4-methylphenyl propanoic acid, 4-methylphenylpropionic acid, 3-p-tolylpropanoic acid, p-methylhydrocinnamic acid, 4-methyl phenyl propionic acid, 4-methylhydrocinnamic acid
PubChem CID 73927
Nombre IUPAC ácido 3-(4-metilfenil)propanoico
SMILES CC1=CC=C(CCC(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(p-Tolyl)propionic acid
% mín. CAS 96
% máx. CAS 100
Punto de fusión 115.0°C to 118.0°C
Color Naranja o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOOC(CH2)2C6H4CH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(p-Tolyl)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.