Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-(p-toluenosulfonilamino)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11392239
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11392239 5 g 5 g
11382239 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11392239
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27236.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 796061-08-0
Fórmula molecular C19H24BNO4S
Peso molecular (g/mol) 373.274
Número MDL MFCD05663863
Clave InChI RGAZOXRZFCGICF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl benzenesulfonamide, 3-toluene-4-sulfonylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 3-p-toluenesulfonylamino phenylboronic acid pinacol ester, 3-p-toluenesulfonylamino benzeneboronic acid pinacol ester, 3-toluene-4-sulfonylamino phenylboronic acid pinacol ester, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-p-tolueneulfonamide, 3-toluene-4-sulfonylamino phenylboronic acid,pinacol ester, 3-toluene-4-sulfonylamino phenyl boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 16217721
Nombre IUPAC 4-metil-N-[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]bencenosulfonamida
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)NS(=O)(=O)C3=CC=C(C=C3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(p-Toluenesulfonylamino)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 164°C to 168°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.27
Porcentaje de pureza 97%