Learn More
3-(p-metoxibenzoil)indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(p-Methoxybenzoyl)indole |
| CAS | 22051-15-6 |
| Fórmula molecular | C16H13NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Indol-3-yl p-Methoxyphenyl Ketone, 1H-Indol-3-yl(4-methoxyphenyl)methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13NO2/c1-19-12-8-6-11(7-9-12)16(18)14-10-17-15-5-3-2-4-13(14)15/h2-10,17H,1H3 |
| SMILES | O=C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)C3=CC=C(OC)C=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 251.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.0946 |