Learn More
Ácido 3-(p-clorofenoxi)láctico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(p-Chlorophenoxy)lactic Acid |
| CAS | 7698-98-8 |
| Fórmula molecular | C9 H9 Cl O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | p-Chlorophenoxylactic Acid, 3-(4-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropanoic Acid, 3-(4-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropionic Acid, NSC 518713 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO4/c10-6-1-3-7(4-2-6)14-5-8(11)9(12)13/h1-4,8,11H,5H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(COc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(4-clorofenoxi)-2-hidroxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 216.618 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.019 |