Learn More
Éster dimetílico del ácido 3-(p-carboxifenil)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(p-Carboxyphenyl)propionic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 40912-11-6 |
| Fórmula molecular | C12H14O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-(Methoxycarbonyl)benzenepropanoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(3-Methoxy-3-oxopropyl)benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-15-11(13)8-5-9-3-6-10(7-4-9)12(14)16-2/h3-4,6-7H,5,8H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCc1ccc(cc1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 4-(3-metoxi-3-oxopropil)benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0892 |