Learn More
3-(p-anisil)-6-hidrazinopiridazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(p-Anisyl)-6-hydrazinopyridazine |
| CAS | 18772-76-4 |
| Fórmula molecular | C11 H12 N4 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N4O/c1-16-9-4-2-8(3-5-9)10-6-7-11(13-12)15-14-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15) |
| SMILES | COc1ccc(cc1)c2ccc(NN)nn2 |
| Nombre IUPAC | [6-(4-metoxifenil)piridazin-3-il]hidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 216.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1011 |