Learn More
Ácido 3-(p-aminobenzoil)butírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(p-Aminobenzoyl)butyric Acid |
| CAS | 42075-29-6 |
| Fórmula molecular | C11H13NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-beta-methyl-gamma-oxo-benzenebutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO3/c1-7(6-10(13)14)11(15)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6,12H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(CC(=O)O)C(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(4-aminofenil)-3-metil-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 207.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0895 |