Learn More
3-Oxtetrahidrofurano, TRC
Código de producto. 30425853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425853 5 g 5 g
30423489 1 g -
30417470 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8704805G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22929-52-8
Fórmula molecular C4 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Sinónimo 4,5-Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydrofuran-3-one, Oxolan-3-one
Nombre IUPAC oxolano-3-ona
SMILES O=C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxotetrahydrofuran
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O2/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0368