Learn More
Ácido 3-Oxohexanedioico, TRC
Código de producto. 17972375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972375 250 mg 250 miligramos
17940355 50 mg 50 miligramos
17974855 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17972375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO856825250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 689-31-6
Fórmula molecular C6 H8 O5
Peso molecular (g/mol) 160.125
Sinónimo 3-Ketoadipic Acid, 3-Oxoadipic Acid, NSC 18511, β-Ketoadipic Acid, β-Oxoadipic Acid;
Nombre IUPAC Ácido 3-oxohexanedioico
SMILES OC(=O)CCC(=O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxohexanedioic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O5/c7-4(3-6(10)11)1-2-5(8)9/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0372