Learn More
Éster Dietílico del Ácido 3-Oxohexanedioico, TRC
Código de producto. 30411584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411584 1 g
30418756 500 mg
30417552 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8568301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7149-59-9
Fórmula molecular C10H16O5
Peso molecular (g/mol) 216.23
Sinónimo 3-Oxo-hexanedioic Acid 1,6-Diethyl ester, 3-Oxoadipic acid diethyl ester, 3-Oxohexanedioic acid diethyl ester, Diethyl 3-oxohexanedioate, Diethyl 4-oxohexanedioate, Diethyl β-oxoadipate, NSC 72263
Nombre IUPAC Dietilo 3-oxohexanedioato
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Cc1ccc(S)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxohexanedioic Acid Diethyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O5/c1-3-14-9(12)6-5-8(11)7-10(13)15-4-2/h3-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0998