Learn More
3-Oxodonepezil (2-[(1-Bencilpiperidin-4-il)metil]-5,6-dimetoxi-1H-indeno-1,3(2H)-diona), Mikromol™
Código de producto. 30050027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050027 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050027 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0677.180025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-Oxodonepezil (2-[(1-Bencilpiperidin-4-il)metil]-5,6-dimetoxi-1H-indeno-1,3(2H)-diona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione)
CAS 1023500-88-0
Nombres de analitos o componentes 3-Oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H27 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Oxodonepezil, 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27NO4/c1-28-21-13-18-19(14-22(21)29-2)24(27)20(23(18)26)12-16-8-10-25(11-9-16)15-17-6-4-3-5-7-17/h3-7,13-14,16,20H,8-12,15H2,1-2H3
SMILES COc1cc2C(=O)C(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
Nombre IUPAC 2-[(1-bencilpiperidin-4-il)metil]-5,6-dimetoxiindeno-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 393.48
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.194 g/mol