Learn More
Ácido 3-oxociclopentanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15486878 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15486878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60414.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxocyclopentanecarboxylic acid
CAS 98-78-2
Punto de fusión 59°C to 62°C
Fórmula molecular C6H8O3
Número MDL MFCD01320173
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-oxocyclopentanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclopentane-carboxylic acid, 3-oxo cyclopentane 1-carboxylic acid, 3-oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-carboxycyclopentanone, cyclopentanone-3-carboxylic acid, 3-oxo-cyclopentanecarboxylic acid, 3-ketocyclopentanecarboxylic acid, 3-cyclopentanone-1 r-carboxylic acid
Clave InChI RDSNBKRWKBMPOP-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)C1
Nombre IUPAC ácido 3-oxociclopentano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 128.13
PubChem CID 227798
ChEBI CHEBI:71213
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 97%