Learn More
Ácido 3-oxociclobutanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482119
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Cantidad:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse
15482119 25 g 25 g
15472119 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15482119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64774.14
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 23761-23-1 | C5H6O3 | 114.10 g/mol
Useful intermediate for pharmaceutical, organic synthesis and organic light-emitting diode(OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en el sector farmacéutico, en síntesis orgánica y como diodo orgánico emisor de luz (OLED).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23761-23-1
Fórmula molecular C5H6O3
Peso molecular (g/mol) 114.10
Número MDL MFCD00100900
Clave InChI IENOFRJPUPTEMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxocyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-oxo-cyclobutanecarboxylicacid, 1-carboxy-3-oxocyclobutane, 3-oxocyclobutyl carboxylic acid, 3-oxocyclobutanecarboxylicacid, pubchem14220, acmc-1cak7, ksc201q6h
PubChem CID 4913358
Nombre IUPAC ácido 3-oxociclobutano-1-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CC(=O)C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Punto de fusión 69°C to 70°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 2078401
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.