Learn More
Ácido 3-oxociclobutanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472119 5 g 5 g
15482119 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472119 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64774.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 23761-23-1 | C5H6O3 | 114.10 g/mol
Useful intermediate for pharmaceutical, organic synthesis and organic light-emitting diode(OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en el sector farmacéutico, en síntesis orgánica y como diodo orgánico emisor de luz (OLED).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23761-23-1
Fórmula molecular C5H6O3
Peso molecular (g/mol) 114.10
Número MDL MFCD00100900
Clave InChI IENOFRJPUPTEMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxocyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-oxo-cyclobutanecarboxylicacid, 1-carboxy-3-oxocyclobutane, 3-oxocyclobutyl carboxylic acid, 3-oxocyclobutanecarboxylicacid, pubchem14220, acmc-1cak7, ksc201q6h
PubChem CID 4913358
Nombre IUPAC ácido 3-oxociclobutano-1-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CC(=O)C1
Spécification
Nombre del producto químico o material 3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Punto de fusión 69°C to 70°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 2078401
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.