Learn More
Éster metil-d3 del ácido 3-oxobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Oxobutyric Acid Methyl-d3 Ester |
| CAS | 107694-22-4 |
| Fórmula molecular | C5 2H3 H5 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Butanoic acid','3-oxo-','methyl-d3 ester, 3-Oxobutyric acid methyl-d3 ester, Acetoacetic acid methyl-D3 ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)CC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-oxobutanoato de trideuteriometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 119.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0662 |