Learn More
3-Oxobutanonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481799 250 mg 250 miligramos
15471799 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15481799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64536.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2469-99-0 | C4H5NO | 83.09 g/mol
It is used as pharmaceutical raw material and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como materia prima en productos farmacéuticos y como intermedio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2469-99-0
Fórmula molecular C4H5NO
Peso molecular (g/mol) 83.09
Número MDL MFCD05861381
Clave InChI OPXYNEYEDHAXOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxobutyronitrile, 3-oxo-butyronitrile, butanenitrile, 3-oxo, cyanoacetone, cyanaceton, a-cyanoacetone, acetoacetonitrile, acetylacetonitrile, 1-cyano-2-propanone, alpha-acetylacetonitrile
PubChem CID 75579
Nombre IUPAC 3-oxobutanonitrilo
SMILES CC(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxobutanenitrile
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 92°C to 94°C (10 mmHg)
Fórmula lineal CH3COCH2CN
Índice de refracción 1.4285
Cantidad 250 mg
Número UN UN3276
Beilstein 1633584
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.09
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido