Learn More
3-oxobutanamida (acetilacetamida), Mikromol™
Código de producto. 17957774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17957774 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17957774 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1093.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-oxobutanamida (acetilacetamida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoacetamide
CAS 5977-14-0
Nombres de analitos o componentes Acetoacetamide
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C4 H7 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acesulfame Potassium Imp. A (EP), Acesulfame Imp. A (EP), 3-Oxobutanamide, Acetylacetamide, Acetoacetamide, Acesulfame Potassium Impurity A, Acesulfame Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7)
SMILES CC(=O)CC(=O)N
Nombre IUPAC 3-oxobutanamida
Peso molecular (g/mol) 101.1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 101,0477 g/mol