Learn More
Propanoato de 3-oxoandrosta-1,4-dien-17beta-ilo, Mikromol™
Código de producto. 18003430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18003430 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18003430 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0897.04
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Propanoato de 3-oxoandrosta-1,4-dien-17beta-ilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl Propanoate
CAS 977-32-2
Nombres de analitos o componentes 3-Oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl Propanoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H30 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Testosterone Propionate Imp. D (EP), 3-Oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl Propanoate, Testosterone Propionate Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h9,11,13,16-19H,4-8,10,12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
SMILES CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato
Peso molecular (g/mol) 342.47
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.2195 g/mol