Learn More
3-Oxo Ropinirol Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30137693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137693 50 mg 50 miligramos
30137649 100 mg 100 miligramos
17993705 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137693 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87040050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 221264-21-7
Fórmula molecular C16 H22 N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 310.82
Sinónimo 1H-Indole-2,3-dione, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Indole-2,3-dione, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-, monohydrochloride (9CI)
Nombre IUPAC 4-[2-(dipropilamino)etilo]-1H-indol-2,3-diona; Cloruro
SMILES Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo Ropinirole hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22N2O2.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-12-6-5-7-13-14(12)15(19)16(20)17-13;/h5-7H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,17,19,20);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1448
Porcentaje de pureza >95%