Learn More
3-oxo-N-(4-trifluorometilfenil)butiramida, TRC
Código de producto. 30418360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418360 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30418360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO99221550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-N-(4-trifluoromethylphenyl)butyramide
CAS 351-87-1
Fórmula molecular C11H10F3NO2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Butanamide','3-oxo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]- (9CI','ACI), 3-Oxo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide (ACI), p-Acetoacetotoluidide','α,α,α-trifluoro- (8CI), 3-Oxo-N-(4-trifluoromethylphenyl)butanamide
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10F3NO2/c1-7(16)6-10(17)15-9-4-2-8(3-5-9)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,15,17)
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-oxo-N-[4-(trifluorometil)fenil]butanamida
Peso molecular (g/mol) 245.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0664