Learn More
3-Oxo-7Beta-hidroxi-5Beta-ácido colanoico, TRC
Código de producto. 30425449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425449 100 mg 100 miligramos
30410638 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO856885100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77060-26-5
Fórmula molecular C24H38O5
Peso molecular (g/mol) 390.56
Sinónimo (5beta,7beta)-7-Hydroxy-3-oxo-cholan-24-oic Acid, 7beta-Hydroxy-3-oxo-5beta-cholan-24-oic Acid, 7beta-Hydroxy-3-oxo-5beta-cholanic Acid, 7beta-Hydroxy-3-keto-5beta-cholanoic Acid, 7beta-Hydroxy-3-oxo-5beta-chol-24-oic Acid, 7beta-Hydroxy-3-oxo-5beta-cholan-24-oic Acid, 7beta-Hydroxy-3-oxo-5beta-cholanic Acid, 7beta-Hydroxy-3-oxo-5beta-cholanoic Acid, 3-Oxo-7beta-hydroxy-5beta-cholanic Acid, 3-Oxo-7beta-hydroxy-5beta-cholanoic Acid, 3-Oxo-7beta-hydroxycholan-24-oic Acid, 3-Oxodeoxycholic Acid
Nombre IUPAC (4R)-4-[(5R,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-7-hidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantra-17-il]ácido pentanoico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-7beta-hydroxy-5beta-cholanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-15,17-20,22,26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.277
Porcentaje de pureza >95%