Learn More
3-Oxo-7Alfa-hidroxi-5Beta-Ácido colanoico, TRC
Código de producto. 30135973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135973 100 mg 100 miligramos
30009329 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO856875100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4185-00-6
Fórmula molecular C24 H38 O4
Peso molecular (g/mol) 390.56
Sinónimo Cholan-24-oic acid, 7-hydroxy-3-oxo-, (5β,7α)-, 5β-Cholan-24-oic acid, 7α-hydroxy-3-oxo- (8CI), 5β-Cholanic acid, 7α-hydroxy-3-oxo- (7CI), (5β,7α)-7-Hydroxy-3-oxocholan-24-oic acid, 3-Oxo-7α-hydroxy-5β-cholanic acid, 3-Oxo-7α-hydroxycholan-24-oic acid, 3-Oxochenodeoxycholic acid, 3-keto-7α-Hydroxy-5β-cholanic acid, 7α-Hydroxy-3-oxo-5β-cholan-24-oic acid, 7α-Hydroxy-3-oxo-5β-cholanic acid, 7α-Hydroxy-3-oxo-5β-cholanoic acid
Nombre IUPAC (4R)-4-[(5R,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-7-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il]ácido pentanoico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-7alpha-hydroxy-5beta-cholanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-15,17-20,22,26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.277
Porcentaje de pureza >95%