Learn More
Ácido 3-oxo-4-azaandrost-5-eno-17Beta-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 3-oxo-4-azaandrost-5-eno-17-beta-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Oxo-4-azaandrost-5-ene-17beta-carboxylic Acid |
| CAS | 103335-54-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Oxo-4-azaandrost-5-ene-17beta-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H27 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, 2,3,4,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS)-, 4-Azaandrost-5-ene-17-carboxylic acid, 3-oxo-, (17β)-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS)-2,3,4,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10-Tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, 3-Oxo-4-aza-5-androstene-17β-carboxylic acid, GR 91287X |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27NO3/c1-18-9-7-13-11(12(18)4-5-14(18)17(22)23)3-6-15-19(13,2)10-8-16(21)20-15/h6,11-14H,3-5,7-10H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t11-,12-,13-,14+,18-,19+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4NC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1S,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,6,8,9,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolin-1-carboxílico |
| Mostrar más |