Learn More
Ácido 3-oxo-4-aza-androst-1,5-dieno-17-carboxílico, TRC
Código de producto. 30420625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30420625 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30420625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8471701MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-4-aza-androst-1,5-diene-17-carboxylic Acid
CAS 1180488-92-9
Fórmula molecular C19H25NO3
Cantidad 1 mg
Sinónimo (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10-Dodecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25NO3/c1-18-9-7-13-11(12(18)4-5-14(18)17(22)23)3-6-15-19(13,2)10-8-16(21)20-15/h6,8,10-14H,3-5,7,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t11-,12-,13-,14+,18-,19+/m0/s1
SMILES C[C@@]12[C@]3([H])[C@](CC=C1NC(C=C2)=O)([H])[C@@]4([H])[C@](CC3)([C@H](CC4)C(O)=O)C
Nombre IUPAC Ácido (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS)-4a,6a-dimetil-2-oxo-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10-dodecahidro-1H-indeno[5,4-f]quinolin-7-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 315.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.18
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.