Learn More
Ácido 3-oxo-4-aza-androst-1,5-dieno-17-carboxílico, TRC
Código de producto. 30420627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30420627 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30420627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO84717010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-4-aza-androst-1,5-diene-17-carboxylic Acid
CAS 1180488-92-9
Fórmula molecular C19H25NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10-Dodecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25NO3/c1-18-9-7-13-11(12(18)4-5-14(18)17(22)23)3-6-15-19(13,2)10-8-16(21)20-15/h6,8,10-14H,3-5,7,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t11-,12-,13-,14+,18-,19+/m0/s1
SMILES C[C@@]12[C@]3([H])[C@](CC=C1NC(C=C2)=O)([H])[C@@]4([H])[C@](CC3)([C@H](CC4)C(O)=O)C
Nombre IUPAC Ácido (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS)-4a,6a-dimetil-2-oxo-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10-dodecahidro-1H-indeno[5,4-f]quinolin-7-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 315.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.18