Learn More
Ácido 3-oxo-4-aza-5alfa-androstan-17beta-carboxílico, TRC
Código de producto. 30425411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425411 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30425411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8695001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-4-aza-5alpha-androstane-17beta-carboxylic Acid
CAS 103335-55-3
Fórmula molecular C19 H29 N O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid','hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-','(4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrostane-17-carboxylic acid','3-oxo-','(5α,17β)-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-Hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, (5α,17β)-3-Oxo-4-aza-5α-androstane-17-carboxylic acid, (5α,17β)-3-Oxo-4-azaandrostane-17-carboxylic acid, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid','hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-','[4aR-(4aα,4bβ,6aα,7α,9aβ,9bα,11aβ)]-, 3-Oxo-4-aza-5α-androstan-17β-carboxylic acid, 3-Oxo-4-aza-5α-androstane-17-carboxylic acid, 3-Oxo-4-aza-5α-androstane-17β-carboxylic acid, 4-Aza-3-oxo-5α-androstane-17β-carboxylic acid, 4-Aza-3-oxo-androstane-17β-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C19H29NO3/c1-18-9-7-13-11(12(18)4-5-14(18)17(22)23)3-6-15-19(13,2)10-8-16(21)20-15/h11-15H,3-10H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t11-,12-,13-,14+,15+,18-,19+/m0/s1
SMILES C[C@]12CCC(=O)N[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)O)[C@@]4(C)CC[C@H]23
Nombre IUPAC Ácido (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,8,9,9b,10,11-tetradecahidroindeno[5,4-f]quinolin-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 319.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.2147